Wstecz
Vent Filter
Products
Kategoria produktu
filters (12)
Marka
Milli-Q (12)
Średnica (mm)
Długość (cale)
Długość (mm)
Kompatybilność
Poziom jakości
Hydrofobowość
Materiał obudowy
Wielkość porów (µm)
Filtruj produkty
Showing 1-12 of 12
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
TANKMPK01
Vent Filter,
Protects purified water stored in 30/60/100 PE tanks from airborne contaminants.
Rozwiń
Wyświetl ceny
TANKV01A1
Vent Filter,
Protects pure water in Milli-Q
®
IQ/IX/EQ storage tanks from airborne contaminants
Rozwiń
Wyświetl ceny
ZFRE012FC
Vent Filter,
Protects stored pure water quality by providing advanced protection against airborne contaminants.
Rozwiń
Wyświetl ceny
TANKMPK02
Vent Filter,
Protects purified water stored in 30/60/100 PE tanks from airborne contaminants.
Rozwiń
Wyświetl ceny
TANKMPK03
Vent Filter,
Prevents contamination of pure water stored in 6/10 L internal storage tanks
Rozwiń
Wyświetl ceny
TANKMPKXC
Vent Filter,
Advanced protection against airborne contaminants for storage tanks of Milli-Q
®
CLX 7000 series systems
Rozwiń
Wyświetl ceny
TANKVNT02
Vent Filter,
Prevents contamination of pure water in SDS storage systems
Rozwiń
Wyświetl ceny
TANKVH1A1
Vent Filter,
Protects pure water in Milli-Q
®
IQ/IX/EQ storage tanks from airborne contaminants. For High-Flow applications.
Rozwiń
Wyświetl ceny
SLFH02510
Vent Filter,
For use with Direct-Q
®
(1997-2010) / AFS
®
(2003-2012) / Simplicity
®
systems with integrated storage tanks of 2 / 3.5 / 10 L capacity
Rozwiń
Wyświetl ceny
TANKVNT22
Vent Filter,
pore size 0.22 μm, carbon, and soda lime, Advanced protection against airborne contaminants for storage tanks
Rozwiń
Wyświetl ceny
ZFRE012F0
Vent Filter,
Prevents contamination of pure water stored in SDS tanks
Rozwiń
Wyświetl ceny
TANKVNT01
Vent Filter,
Prevents contamination of pure water in SDS storage systems