Merck
TSKgel® G4000PWXL HPLC Column phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
TSKgel® G4000PWXL (10 µm) HPLC Columns
TSKgel® G4000PWXL HPLC Column phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
Products
Kategoria produktu
Producent
Linia produktu
Działanie
USP Suitability
Metoda separacji
Średnica wewnętrzna (mm)
Długość (cm)
Rozmiar cząstki (µm)
Wielkość porów (Å)