Merck
TSKgel® Alpha-3000 HPLC Column phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
TSKgel® Alpha-3000 (7 µm) HPLC Columns
TSKgel® Alpha-3000 HPLC Column phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
Synonim(y):
TSKgel® Alpha Columns
Products
Kategoria produktu
Producent
Linia produktu
Działanie
USP Suitability
Metoda separacji
Średnica wewnętrzna (mm)
Długość (cm)
Rozmiar cząstki (µm)
Wielkość porów (Å)