Chlorek trospium Związek pokrewny A
Synonim(y):
Benzilic acid, Diphenylglycolic acid
Wzór liniowy:
(C6H5)2C(OH)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.24
Products
Marka
Masa cząsteczkowa wzoru
Producent
Temperatura topnienia (°C)
Działanie
Format
Poziom jakości