Merck
Trospium chloride ≥98% (HPLC)
Trospium chloride
Trospium chloride ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(1α,3β,5α)-3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1’-pyrrolidinium] chloride, Azoniaspiro(3α-benziloyloxynortropane-8,1′-pyrrolidine) chloride
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H30ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
427.96
Products
Marka
Kolor
Masa cząsteczkowa wzoru
Producent
Postać fizyczna
Działanie
Format
Poziom jakości