Merck
Tris, Hydrochloride, Molecular Biology Grade Useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Tris, Hydrochloride, Molecular Biology Grade
Tris, Hydrochloride, Molecular Biology Grade Useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Synonim(y):
Trizma® hydrochloride, TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, Tromethane hydrochloride
Wzór liniowy:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.60
Products
Kategoria produktu
Marka
Kolor
Masa cząsteczkowa wzoru
Wartość pH
Postać fizyczna
Wartość pK
Poziom jakości