Wstecz
TracRack
®
Storage Rack
Products
Kategoria produktu
racks (1)
Producent
Średnica (mm)
Wielkość opakowania
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
HS120356
TracRack
®
Storage Rack,
polypropylene, Holds 64 x 1.5-2 mL tubes