Wstecz
TERGITOL
™
TMN 10
Synonim(y):
Trimethylnonylpolyethylene glycol, Polyethylene glycol trimethylnonyl ether
Numer CAS:
60828-78-6
Products
Kategoria produktu
detergents (1)
Marka
Sigma-Aldrich (1)
Postać fizyczna
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
86454
TERGITOL
™
TMN 10,
Non-ionic, 1313 ppm, liquid, cloud point 76 °C