Merck
Tembotrione metabolite AE 1417268 PESTANAL®, analytical standard
Tembotrione metabolite AE 1417268
Tembotrione metabolite AE 1417268 PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-{2-Chloro-4-mesyl-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl}-4,6-dihydroxycyclohexane-1,3-dione
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16ClF3O8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
472.82
Products
Kategoria produktu
Marka
Masa cząsteczkowa wzoru
Linia produktu
Format
Poziom jakości