Wstecz
Syringaldazine
Synonim(y):
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde azine
Wzór liniowy:
[HOC
6
H
2
(OCH
3
)
2
CH=N-]
2
Numer CAS:
14414-32-5
Masa cząsteczkowa:
360.36
Numer WE:
238-390-1
Products
Kategoria produktu
substrates (2)
Marka
Sigma-Aldrich (2)
Masa cząsteczkowa wzoru
Temperatura topnienia (°C)
Postać fizyczna
Czystość
Poziom jakości
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
S7896
Syringaldazine,
indicator for laccase and peroxidase activity, ≥98% (TLC), powder or crystals
Rozwiń
Wyświetl ceny
177539
Syringaldazine,
98%, powder or crystals