Wstecz
Sulfonyl chloride, polymer-bound
Numer CAS:
163894-16-4
Products
Marka
Sigma-Aldrich (2)
Poziom jakości
Typ łańcucha
Typ reakcji
Reaktywność
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
516228
Sulfonyl chloride, polymer-bound,
70-90 mesh, extent of labeling: 2.5-3.0 mmol/g loading, 8.5 % cross-linked with divinylbenzene
Rozwiń
Wyświetl ceny
498211
Sulfonyl chloride, polymer-bound,
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked