Wstecz
Sulfaphenazole
Synonim(y):
4-Amino-N-(1-phenyl-1
H
-pyrazol-5-yl)benzenesulfonamide
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
15
H
14
N
4
O
2
S
Numer CAS:
526-08-9
Masa cząsteczkowa:
314.36
Numer WE:
208-384-3
Products
Kategoria produktu
inhibitors (1)
Marka
Sigma-Aldrich (1)
Masa cząsteczkowa wzoru
Alias genu
Postać fizyczna
Czystość
Poziom jakości
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
S0758
Sulfaphenazole,
≥98%