Merck
Reverse Osmosis Cartridge Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 170 L/h, For use with Milli-Q® CLX / HR / HX systems
Reverse Osmosis Cartridge
Reverse Osmosis Cartridge Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 170 L/h, For use with Milli-Q® CLX / HR / HX systems
Products
Kategoria produktu
Marka
Kompatybilność
Natężenie przepływu w produkcji (l/h)
Showing 1-13 of 13