Merck
Resomer® RG 503 H, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) acid terminated, lactide:glycolide 50:50, Mw 24,000-38,000
Resomer® RG 503 H, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
Resomer® RG 503 H, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) acid terminated, lactide:glycolide 50:50, Mw 24,000-38,000
Synonim(y):
Poly(D,L-lactide-co-glycolide), PLGA
Wzór liniowy:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
Products
Marka
Postać fizyczna
Poziom jakości
Skład polimeru
Typ polimeru