Propanolamina
Synonim(y):
3-Amino-1-propanol, 3-Aminopropyl alcohol
Wzór liniowy:
HO(CH2)3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.11
Products
Temperatura wrzenia (°C)
Masa cząsteczkowa wzoru
Producent
Temperatura topnienia (°C)
Format
Zastosowanie