Merck
Prilocaine pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Prilokaina
Prilocaine pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
Prilocaine, (±)-2′-Methyl-2-(propylamino)propionanilide, N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H20N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.31
Products
Marka
Masa cząsteczkowa wzoru
Producent
Działanie
Format
Poziom jakości