Wstecz
Poly(styrene-
co
-allyl alcohol)
Wzór liniowy:
[CH
2
CH(C
6
H
5
)]
x
[CH
2
CH(CH
2
OH)]
y
Numer CAS:
25119-62-4
Products
Marka
Sigma-Aldrich (2)
Postać fizyczna
Skład chemiczny
Poziom jakości
Skład polimeru
Typ polimeru
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
468134
Poly(styrene-
co
-allyl alcohol),
average M
w
~2,200, average M
n
~1,200, allyl alcohol 40 mol %
Rozwiń
Wyświetl ceny
191108
Poly(styrene-
co
-allyl alcohol),
average M
n
~1,600, crystalline, allyl alcohol 33 mol %