Wstecz
Plastic square weighing boats
Products
Kategoria produktu
dishes (3)
Producent
Długość (mm)
Wielkość opakowania
Filtruj produkty
Showing 1-3 of 3
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
W2876
Plastic square weighing boats,
size 81 mm × 81 mm × 18 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
W2751
Plastic square weighing boats,
size 43 mm × 43 mm × 9 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
W3001
Plastic square weighing boats,
size 135 mm × 135 mm × 20 mm