Wstecz
Plastic cap for Quickfit
®
cone/screw thread adapter
Products
Producent
Filtruj produkty
Showing 1-4 of 4
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
Z320072
Plastic cap for Quickfit
®
cone/screw thread adapter,
24 thread, couples 6.0 - 7.0 mm diameter
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z320064
Plastic cap for Quickfit
®
cone/screw thread adapter,
18 thread, couples 7.0 - 8.5 mm diameter
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z320099
Plastic cap for Quickfit
®
cone/screw thread adapter,
28 thread, couples 10.5 - 11.5 mm diameter
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z320056
Plastic cap for Quickfit
®
cone/screw thread adapter,
13 thread, couples 6.0 - 7.0 mm diameter