Pellitorine
Synonim(y):
(2E,4E)-N-(2-Methylpropyl)-2,4-decadienamide, (2E,4E)-N-Isobutyl-2,4-decadienamide, 2E,4E-Decadienoic acid N-isobutylamide, trans-Pellitorin, trans-Pellitorine
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H25NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.35
Products
Kategoria produktu
Marka
Kolor
Masa cząsteczkowa wzoru
Producent
Postać fizyczna
Linia produktu
Czystość
Format
Obszar badawczy