Merck
Neomycin solution with 10 mg/mL neomycin in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Neomycin
Neomycin solution with 10 mg/mL neomycin in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Products
Kategoria produktu
Marka
Pochodzenie biologiczne
Alias genu
Postać fizyczna
Linia produktu
Spektrum aktywności
Poziom jakości
Tryb działania
Metoda sterylizacji