NA2F Glycan
Synonim(y):
(Gal)2(GlcNAc)2(Man)3(GlcNAc)2Fuc, Asialo, galactosylated, biantennary N-glycan, core fucosylated, Mannotriose-[fucosyl-di-(N-acetylglucosamine)], bis(galactosyl-N-acetylglucosaminyl)
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C68H114N4O50
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1787.63