Wstecz
Mol Sieve 5A PLOT Capillary GC Column
Products
Kategoria produktu
columns (2)
Marka
Supelco (2)
Typ kolumny
Średnica wewnętrzna (mm)
Długość (m)
Poziom jakości
Zastosowanie
d
f
(µm)
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
24243
Mol Sieve 5A PLOT Capillary GC Column,
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, average thickness 15 μm
Rozwiń
Wyświetl ceny
25463
Mol Sieve 5A PLOT Capillary GC Column,
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 30 μm