Wstecz
Milli-Q
®
HX Water Purification System
Products
Kategoria produktu
water purification systems (6)
Marka
Milli-Q (6)
Linia produktu
Poziom jakości
Dzienne zużycie wody (l/dzień)
Wielkość opakowania
Jakość wody zasilającej
Jakość wody
Filtruj produkty
Showing 1-6 of 6
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
ZLXL52080
Milli-Q
®
HX Water Purification System,
Centralized pure water solution for up to 1600 L/day Type 2 water; for high chlorine feed water
Rozwiń
Wyświetl ceny
ZLXL52150
Milli-Q
®
HX Water Purification System,
Centralized pure water solution for up to 3000 L/day Type 2 water
Rozwiń
Wyświetl ceny
ZLXL52040
Milli-Q
®
HX Water Purification System,
Centralized pure water solution for up to 800 L/day Type 2 water; for high chlorine feed water.
Rozwiń
Wyświetl ceny
ZLXL51040
Milli-Q
®
HX Water Purification System,
Centralized pure water solution for up to 800 L/dayType 2 water; for low chlorine feed water.
Rozwiń
Wyświetl ceny
ZLXL51080
Milli-Q
®
HX Water Purification System,
Centralized pure water solution for up to 1600 L/dType 2 water; for low chlorine feed water
Rozwiń
Wyświetl ceny
ZLXL52120
Milli-Q
®
HX Water Purification System,
Centralized pure water solution for up to 2400 L/day Type 2 water