Wstecz
Millipak
®
Gold Filter
Products
Kategoria produktu
filters (2)
Marka
Milli-Q (2)
Linia produktu
Kompatybilność
Poziom jakości
Hydrofobowość
Materiał membrany
Wielkość porów (µm)
Sterylność
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
MPGL04GK2
Millipak
®
Gold Filter,
Sterile 0.22 μm membrane filter for particulate-free and bacteria-free water at the point of dispense, For use with Alpha-Q, Milli-DI
®
and Milli-Q
®
Academic / Biocel / Element / Synthesis / Plus / Gradient systems
Rozwiń
Wyświetl ceny
MPGPG02A1
Millipak
®
Gold Filter,
For particulates- and bacteria-free water at the point of dispense of the Milli-Q
®
7 series water purification systems.