Wstecz
L-Tyrosine Decarboxylase Apoenzyme from
Streptococcus faecalis
Synonim(y):
L-(−)-Tyrosine Apodecarboxylase, L-Tyrosine Carboxy-lase apoenzyme, TAD
Numer CAS:
9002-09-9
Numer WE:
232-652-9
Products
Kategoria produktu
enzymes (1)
Marka
Sigma-Aldrich (1)
Pochodzenie biologiczne
Postać fizyczna
Poziom jakości
Izomer optyczny
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
T7927
L-Tyrosine Decarboxylase Apoenzyme from
Streptococcus faecalis
,
<0.005 unit/mg solid (without pyridoxal 5-phosphate), ≥0.05 unit/mg solid (with excess pyridoxal 5-phosphate)