Wstecz
Lorazepam-d
4
solution
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
15
D
4
H
6
Cl
2
N
2
O
2
Numer CAS:
84344-15-0
Masa cząsteczkowa:
325.18
Numer WE:
200-835-2
Products
Marka
Supelco (2)
Masa cząsteczkowa wzoru
Producent
Postać fizyczna
Format
Poziom jakości
Zastosowanie
Wielkość opakowania
Typ materiału odniesienia
Czystość aplikacyjna
certified reference material (2)
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
L-902
Lorazepam-d
4
solution,
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant
®
Rozwiń
Wyświetl ceny
L-911
Lorazepam-d
4
solution,
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant