Wstecz
Liquid chromatography columns
Products
Kategoria produktu
columns (7)
Marka
Supelco (7)
Długość (cm)
Objętość (ml)
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-7 of 7
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
C4169
Liquid chromatography columns,
Luer Lock, Non-jacketed, bed volume 18 mL, I.D. × L 1.5 cm × 10 cm
Rozwiń
Wyświetl ceny
C4419
Liquid chromatography columns,
PTFE, Non-jacketed, bed volume 147 mL, I.D. × L 2.5 cm × 30 cm
Rozwiń
Wyświetl ceny
C3794
Liquid chromatography columns,
Luer Lock, Non-jacketed, bed volume 8 mL, I.D. × L 1.0 cm × 10 cm
Rozwiń
Wyświetl ceny
C4294
Liquid chromatography columns,
Luer Lock, Non-jacketed, bed volume 53 mL, I.D. × L 1.5 cm × 30 cm
Rozwiń
Wyświetl ceny
C4669
Liquid chromatography columns,
Luer Lock, Non-jacketed, bed volume 49 mL, I.D. × L 2.5 cm × 10 cm
Rozwiń
Wyświetl ceny
C5044
Liquid chromatography columns,
PTFE, Non-jacketed, bed volume 543 mL, I.D. × L 4.8 cm × 30 cm
Rozwiń
Wyświetl ceny
C3669
Liquid chromatography columns,
Luer Lock, Non-jacketed, bed volume 4 mL, I.D. × L 0.7 cm × 10 cm