Wstecz
Klebsiella pneumoniae
WDCM 00097 Vitroids
™
Products
Marka
Millipore (2)
Producent
Postać fizyczna
Działanie
Poziom jakości
Zastosowanie
Odpowiedniość mikroorganizmu
Wielkość opakowania
Czystość aplikacyjna
certified reference material (2)
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
VT000975
Klebsiella pneumoniae
WDCM 00097 Vitroids
™
,
1,000-10,000 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Rozwiń
Wyświetl ceny
VT000971
Klebsiella pneumoniae
WDCM 00097 Vitroids
™
,
15-80 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland