Wstecz
Julabo
®
cryo-compact circulator
Products
Kategoria produktu
baths (6)
Producent
Pojemność (l)
Wielkość opakowania
Filtruj produkty
Showing 1-8 of 8
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
Z743133
Julabo
®
cryo-compact circulator,
CF30, capacity 3.5 L, temperature -30-150 °C, precision: ±0.03, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z743142
Julabo
®
cryo-compact circulator,
CF41, capacity 5.5 L, temperature -40-200 °C, precision: ±0.02, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z743136
Julabo
®
cryo-compact circulator,
CF40, capacity 5.5 L, temperature -40-150 °C, precision: ±0.03, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z743137
Julabo
®
cryo-compact circulator,
CF40, capacity 5.5 L, temperature -40-150 °C, precision: ±0.03, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z743144
Julabo
®
cryo-compact circulator,
CF41, capacity 5.5 L, temperature -40-200 °C, precision: ±0.02, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z743139
Julabo
®
cryo-compact circulator,
CF31, capacity 3.5 L, temperature -30-200 °C, precision: ±0.02, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z743132
Julabo
®
cryo-compact circulator,
CF30, capacity 3.5 L, temperature -30-150 °C, precision: ±0.03, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z743140
Julabo
®
cryo-compact circulator,
CF31, capacity 3.5 L, temperature -30-200 °C, precision: ±0.02, AC/DC input 230 V AC, UK plug