Octan izoflupredonu
Synonim(y):
9α-Fluoroprednisolone 21-acetate, (11β)-21-(Acetyloxy)-9-fluoro-11,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H29FO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
420.47
Products
Marka
Masa cząsteczkowa wzoru
Producent
Działanie
Format
Poziom jakości