Merck
Hycon® Paski agarowe TSM Tryptic Soy Agar, Lecithin, Polysorbate 80, aseptically filled, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
Hycon® Paski agarowe TSM
Hycon® Paski agarowe TSM Tryptic Soy Agar, Lecithin, Polysorbate 80, aseptically filled, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
Synonim(y):
Hycon Ready-to-use Agar Strips
Products
Kategoria produktu
Marka
Postać fizyczna
Działanie
Skład chemiczny
Kompatybilność
Poziom jakości
Zastosowanie
Odpowiedniość mikroorganizmu
Wielkość opakowania
Metoda sterylizacji