Wstecz
Hellma
®
fluorescence cuvettes, Flow-through cells
Products
Kategoria produktu
cuvettes (2)
Producent
Średnica (mm)
Wysokość (mm)
Objętość (µL)
Metoda wykrywania
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
Z804983
Hellma
®
fluorescence cuvettes, Flow-through cells,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3300 μL
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z801739
Hellma
®
fluorescence cuvettes, Flow-through cells,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 3x3 mm, chamber volume 100 μL