Merck
Guggulsterone E phyproof® Reference Substance
Guggulsterone E
Guggulsterone E phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(E)-Guggulsterone, (17E)-Pregna-4,17(20)-diene-3,16-dione
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.45