Guaiaverin
Synonim(y):
Quercetin 3-O-α-L-arabinopyranoside, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3-O-α-L-arabinoside, 3-(α-L-Arabinopyranosyloxy)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, Feniculin, Foeniculin, Guaijaverin, Quercetin 3-O-α-L-arabinoside
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.35