Wstecz
Greiner 384 well plates, polypropylene
Products
Kategoria produktu
plates (3)
Marka
Sigma-Aldrich (1)
Kolor
Producent
Typ wiązania
Dołki
Kolor
Materiał płytki
Wielkość opakowania
Czystość aplikacyjna
Natural (1)
Sterylność
Filtruj produkty
Showing 1-3 of 3
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
M1686
Greiner 384 well plates, polypropylene,
120 μL/well, flat bottom natural polypropylene wells
Rozwiń
Wyświetl ceny
M1811
Greiner 384 well plates, polypropylene,
120 μL/well, flat bottom black polypropylene wells
Rozwiń
Wyświetl ceny
M1936
Greiner 384 well plates, polypropylene,
conical bottom clear polypropylene wells