Wstecz
Grace Bio-Labs MultiSlip
™
coverglass inserts, with chambered coverglass
Products
Kategoria produktu
inserts (1)
Producent
Długość (mm)
Rozmiar powierzchni cm²
Kolor
Wielkość opakowania
Sterylność
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
GBL104412
Grace Bio-Labs MultiSlip
™
coverglass inserts, with chambered coverglass,
L × W 12 mm × 12 mm, sterile, wells 15