Wstecz
Gold/Germanium eutectic
Products
Producent
Postać fizyczna
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
GF61136041
Gold/Germanium eutectic,
foil, Au88%/Ge12%, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
GF15061272
Gold/Germanium eutectic,
foil, Au 88%/Ge 12%, thickness 0.025 mm, size 50 × 50 mm