Wstecz
GE Storage Phosphor Screens
Products
Producent
Filtruj produkty
Showing 1-9 of 9
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
GE28-9564-75
GE Storage Phosphor Screens,
BAS-IP MS 2025 E, Multipurpose standard, size 20 cm × 25 cm
Rozwiń
Wyświetl ceny
GE28-9564-74
GE Storage Phosphor Screens,
BAS-IP MS 2040 E, multipurpose standard, size 20 cm × 40 cm
Rozwiń
Wyświetl ceny
GE28-9564-81
GE Storage Phosphor Screens,
BAS-IP TR 2040 E, tritium screen, size 20 cm × 40 cm
Rozwiń
Wyświetl ceny
GE28-9564-78
GE Storage Phosphor Screens,
BAS-IP SR 2025 E, super resolution, size 20 cm × 25 cm
Rozwiń
Wyświetl ceny
GE28-9564-77
GE Storage Phosphor Screens,
BAS-IP SR 2040 E, super resolution, size 20 cm × 40 cm
Rozwiń
Wyświetl ceny
GE28-9564-82
GE Storage Phosphor Screens,
BAS-IP TR 2025 E, tritium screen, size 20 cm × 25 cm
Rozwiń
Wyświetl ceny
GE28-9564-76
GE Storage Phosphor Screens,
BAS-IP MS 3543 E, multipurpose standard, size 35 cm × 43 cm, for Typhoon FLA 9000 only
Rozwiń
Wyświetl ceny
GE29-0171-33
GE Storage Phosphor Screens,
BAS-IP ND 2040 E for neutron detection, size 20 cm × 40 cm
Rozwiń
Wyświetl ceny
GE29-0171-39
GE Storage Phosphor Screens,
BAS-IP ND 2040 E for neutron detection, size 20 cm × 25 cm