Przejdź do zawartości
MX
EN
Produkty
Zastosowania
Usługi
Dokumenty
Pomoc
Chemia analityczna
Hodowla i analiza komórkowa
Chemia i biochemikalia
Zastosowanie kliniczne i diagnostyczne
Filtrowanie
Alternatywne, bardziej ekologiczne produkty
Mikrobiologia przemysłowa
Sprzęt laboratoryjny
Materiałoznawstwo
Biologia molekularna i genomika funkcjonalna
Rozwój i produkcja mAbs
Rozwój i produkcja mRNA
Produkcja farmaceutyczna i biofarmaceutyczna
Biologia białek
Oczyszczanie wody
Chemia analityczna
Hodowla i analiza komórkowa
Chemia i synteza
Zastosowanie kliniczne i diagnostyczne
Testy środowiska i testy konopi
Testowanie i produkcja żywności i napojów
Genomika
Materiałoznawstwo i inżynieria materiałów
Badania mikrobiologiczne
Rozwój i produkcja mAbs
Rozwój i produkcja mRNA
Produkcja farmaceutyczna i biofarmaceutyczna
Biologia białek
Obszary badawcze i choroby
Produkcja na zamówienie
Testowanie na zamówienie
Produkty niestandardowe
Rozwiązania cyfrowe dla Life Science
Rozwój i produkcja IVD
Usługi związane z produktem
Pomoc
Karty charakterystyki (SDS)
Certyfikaty analizy (CoA)
Świadectwa pochodzenia (CoO)
Certyfikaty jakości (CoQ)
Dział Obsługi Klienta
Skontaktuj się z nami
FAQ
Jakość i regulacje
Kalkulatory i aplikacje
Webinary
Wstecz
Feed Water Pressure Regulator
Products
Kategoria produktu
regulators (2)
Marka
Milli-Q (2)
Długość (mm)
Kompatybilność
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
ZFMQ000PR
Feed Water Pressure Regulator,
Regulates the feed water pressure above 0.3 bars, Adjusts inlet water pressure upstream of water purification systems to regulate the pressure according to the system′s requirements
Rozwiń
Wyświetl ceny
ZLXL000PR
Feed Water Pressure Regulator,
Regulates the feed water pressure from 0-25 bars, Ensures accurate water level sensing to prevent overflow for use with high flow water systems
Rozwiń
Wyświetl ceny
Wybierz maksymalnie 4 produkty do porównania
Porównaj
Wyczyść wszystko
Español - ES
English - EN
Dowiedz się więcej