Merck
Eucalyptol (cineole) Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Eucalyptol (cineole)
Eucalyptol (cineole) Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Eucalyptol, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Numer WE:
Products
Marka
Temperatura wrzenia (°C)
Masa cząsteczkowa wzoru
Temperatura topnienia (°C)
Działanie
Format
Poziom jakości