Wstecz
Ethyl-1,1-d
2
-benzene
Wzór liniowy:
C
6
H
5
CD
2
CH
3
Numer CAS:
1861-01-4
Masa cząsteczkowa:
108.18
Products
Kategoria produktu
building blocks (1)
stable isotopes (1)
Marka
Sigma-Aldrich (1)
Temperatura wrzenia (°C)
Masa cząsteczkowa wzoru
Czystość
Izotop
Klasa Markusha
Grupa Markusha
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
616354
Ethyl-1,1-d
2
-benzene,
98 atom % D, 99% (CP)