Merck
DMT-2′O-TBDMS-rU Phosphoramidite configured for ÄKTA® and OligoPilot®
DMT-2′O-TBDMS-rU Phosphoramidite
DMT-2′O-TBDMS-rU Phosphoramidite configured for ÄKTA® and OligoPilot®
Synonim(y):
5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-uridine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite], DMT-2′-O-TBDMS-rU amidite
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H61N4O9PSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
861.05