(+)-Garcinia acid
Synonim(y):
(−)-Hydroxycitric acid lactone, (2S,3S)-3-Hydroxy-5-oxotetrahydrofuran-2,3-dicarboxylic acid, Garcinia lactone
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.11
Products
Marka
Masa cząsteczkowa wzoru
Czystość
Format
Poziom jakości