Wstecz
Deep well plate, with pyramid bottom
Products
Kategoria produktu
plates (2)
Producent
Typ wiązania
Studzienki
Objętość robocza (ml)
Kolor
Wielkość opakowania
Sterylność
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
AXYP5ML48CS
Deep well plate, with pyramid bottom,
48 rectangular wells, pyramid bottom clear polypropylene wells, maximum volume 5 mL, 25 ea of, sterile
Rozwiń
Wyświetl ceny
AXYP5ML48C
Deep well plate, with pyramid bottom,
48 rectangular wells, pyramid bottom clear polypropylene wells, maximum volume 5 mL, 25 ea of