Merck
Cholecystokinin (CCK) Fragment 26-33 Amide, Non-sulfated ≥95% (HPLC), powder
Cholecystokinin (CCK) Fragment 26-33 Amide, Non-sulfated
Cholecystokinin (CCK) Fragment 26-33 Amide, Non-sulfated ≥95% (HPLC), powder
Synonim(y):
CCK-8, non-sulfated
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H62N10O13S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1063.21
Products
Kategoria produktu
Marka
Masa cząsteczkowa wzoru
Alias genu