Wstecz
Carbon Cartridge
Products
Kategoria produktu
water pretreatment attachments (2)
Marka
Milli-Q (2)
Poziom jakości
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
CDFC420F2
Carbon Cartridge,
(4" x 20"), For pretreatment of water with high chlorine level (> 3 ppm)
Rozwiń
Wyświetl ceny
CDFC410F2
Carbon Cartridge,
(4" x 10"), For optimal protection of reverse osmosis (RO) membrane