Wstecz
Butyl vinyl ether
Synonim(y):
(Butyloxy)ethylene, Vinyl butyl ether
Wzór liniowy:
CH
3
(CH
2
)
3
OCH=CH
2
Numer CAS:
111-34-2
Masa cząsteczkowa:
100.16
Numer WE:
203-860-7
Products
Marka
Sigma-Aldrich (1)
Temperatura wrzenia (°C)
Masa cząsteczkowa wzoru
Temperatura topnienia (°C)
Czystość
Klasa Markusha
Grupa Markusha
Typ monomeru
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
110299
Butyl vinyl ether,
contains 0.01% potassium hydroxide as stabilizer, 98%