Merck
Buprenorphine solution 1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Buprenorphine solution
Buprenorphine solution 1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
Buprenorphine solution
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H41NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
467.64
Numer WE:
Products
Marka
Cecha
Masa cząsteczkowa wzoru
Producent
Postać fizyczna
Format
Poziom jakości