Wstecz
Brexpiprazole-D
8
solution
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
25
H
19
D
8
N
3
O
2
S
Numer CAS:
1427049-19-1
Masa cząsteczkowa:
441.62
Products
Marka
Supelco (1)
Masa cząsteczkowa wzoru
Producent
Format
Poziom jakości
Wielkość opakowania
Czystość aplikacyjna
certified reference material (1)
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
B-098
Brexpiprazole-D
8
solution,
100 μg/mL (Acetonitrile: Water with 1% 1M HCl (50:50) (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant